Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

di-Kaliumtetraborat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

P5754-2.5KG P5754-500G
SIALP5754-2.5KGEA 171 EUR InStock
SIALP5754-2.5KG SIALP5754-500G
di-Kaliumtetraborat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
di-Kaliumtetraborat Tetrahydrat


Formel: B₄K₂O₇·4H₂O
Dichte: 1,95 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149924
CAS-Nummer: 12045-78-2
EINECS: 215-575-5
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge