Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,3-Pyridindicarbonsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

P64405-100G P64405-25G P64405-5G
SIALP64405-100GEA 147 EUR InStock
SIALP64405-100G SIALP64405-25G SIALP64405-5G
2,3-Pyridindicarbonsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
2,3-Pyridindicarbonsäureanhydrid


Formel: C₇H₃NO₃
MW: 149.11 g/mol
Siedepunkt: 360
Melting Pt: 146
MDL Number: MFCD00005915
CAS-Nummer: 699-98-9
EINECS: 211-834-1
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge