Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

tetra-Natriumdiphosphat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

P8010-2.5KG P8010-500G
SIALP8010-2.5KGEA 297 EUR InStock
SIALP8010-2.5KG SIALP8010-500G
tetra-Natriumdiphosphat, Sigma-Aldrich®
tetra-Natriumdiphosphat


Formel: Na₄O₇P₂
Melting Pt: 988 °C
Dichte: 2,534 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003513
CAS-Nummer: 7722-88-5
EINECS: 231-767-1
Merck Index: 13,09312
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge