Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

L(+)-Rhamnose Monohydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

R3875-100G R3875-10G R3875-10MG R3875-25G R3875-50G R3875-5G
SIALR3875-100GEA 594 EUR InStock
SIALR3875-100G SIALR3875-10G SIALR3875-10MG SIALR3875-25G SIALR3875-50G SIALR3875-5G
L(+)-Rhamnose Monohydrat, Sigma-Aldrich®
L(+)-Rhamnose Monohydrat


Formel: C₆H₁₂O₅·1H₂O
Dichte: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149363
CAS-Nummer: 10030-85-0
EINECS: 222-793-4
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..