Acid red 52 ~75% (Farbstoffgehalt), Pulver, BioReagent fluoreszierender Farbstoff, auf Zellkulturen getestet, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
S1402-25G S1402-5G S1402-1G
SIALS1402-25GEA 999 EUR InStock
SIALS1402-25G SIALS1402-5G SIALS1402-1G
Acid red 52 ~75% (Farbstoffgehalt), Pulver, BioReagent fluoreszierender Farbstoff, auf Zellkulturen getestet, Sigma-Aldrich®
Acid red 52
Sulforhodamine B sodium salt used as a fluorescent dye to quantify cellular proteins in cultured cells.
  • fluorescence - λex 565 nm; λem 586 nm in H2O
Formel: C₂₇H₃₀N₂O₇S₂
MW: 580.65 g/mol
MDL Number: MFCD00010180
CAS-Nummer: 3520-42-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge