Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Syringasäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

S6881-100G S6881-10G S6881-25G S6881-5G
SIALS6881-100GEA 1020 EUR InStock
SIALS6881-100G SIALS6881-10G SIALS6881-25G SIALS6881-5G
Syringasäure, Sigma-Aldrich®
Syringasäure


Formel: C₉H₁₀O₅
MW: 198.18 g/mol
Siedepunkt: 351
Melting Pt: 204…207 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002552
CAS-Nummer: 530-57-4
EINECS: 208-486-8
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge