Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

TES (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethansulfonsäure), Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

T1375-100G T1375-1KG T1375-25G T1375-500G T1375-5KG
SIALT1375-100GEA 365 EUR InStock
SIALT1375-100G SIALT1375-1KG SIALT1375-25G SIALT1375-500G SIALT1375-5KG
TES (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethansulfonsäure), Sigma-Aldrich®
TES (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethansulfonsäure)


Formel: C₆H₁₅NO₆S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007532
CAS-Nummer: 7365-44-8
EINECS: 230-906-3
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge