Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tetrahydrothiophen, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

T15601-100G T15601-500G T15601-5G
SIALT15601-100GEA 57.9 EUR InStock
SIALT15601-100G SIALT15601-500G SIALT15601-5G
Tetrahydrothiophen, Sigma-Aldrich®
Tetrahydrothiophen


Formel: C₄H₈S
MW: 88.17 g/mol
Siedepunkt: 119
Melting Pt: –96 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005476
CAS-Nummer: 110-01-0
EINECS: 203-728-9
UN: 2412
ADR: 3 II
Merck Index: 12,09357
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge