Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Thioessigsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

T30805-100G T30805-500G T30805-5G
SIALT30805-100GEA 67.1 EUR InStock
SIALT30805-100G SIALT30805-500G SIALT30805-5G
Thioessigsäure, Sigma-Aldrich®
Thioessigsäure


Formel: C₂H₄OS
MW: 76.12 g/mol
Siedepunkt: 90
Melting Pt: –17 °C
Dichte: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 18
MDL Number: MFCD00004853
CAS-Nummer: 507-09-5
EINECS: 208-063-8
UN: 2436
ADR: 3 II
Merck Index: 12,09454
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge