Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

D-α-Tocopherol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


Unter Argon in Ampullen verpackt

T3634-10G T3634-100G
SIALT3634-10GEA 49.2 EUR InStock
SIALT3634-10G SIALT3634-100G
D-α-Tocopherol, Sigma-Aldrich®
D-α-Tocopherol


Formel: C₂₉H₅₀O₂
MW: 430.71 g/mol
MDL Number: MFCD00072045
CAS-Nummer: 59-02-9
EINECS: 233-466-0
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge