Triethylendimin Dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T5033-25G
SIALT5033-25GEA 318 EUR InStock
SIALT5033-25G
Triethylendimin Dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Triethylendimin Dihydrochlorid
Formel: C₆H₂₀Cl₂N₄
MDL Number: MFCD00012889
CAS-Nummer: 38260-01-4
EINECS: 253-854-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge