2,3,3-Trimethylindolenin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MQ200
T76805-25G
SIALT76805-25GEA 75.3 EUR InStock
SIALT76805-25G
2,3,3-Trimethylindolenin, Sigma-Aldrich®
2,3,3-Trimethylindolenin
Formel: C₁₁H₁₃N
MW: 159.23 g/mol
MDL Number: MFCD00005724
CAS-Nummer: 1640-39-7
EINECS: 216-685-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge