Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Thallium(I)acetat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

T8266-100G T8266-25G T8266-5G
SIALT8266-100GEA 664 EUR InStock
SIALT8266-100G SIALT8266-25G SIALT8266-5G
Thallium(I)acetat, Sigma-Aldrich®
Thallium(I)acetat


Formel: C₂H₃O₂Tl
Siedepunkt: 1457 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 110 °C
Dichte: 3,68 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013045
CAS-Nummer: 563-68-8
EINECS: 209-257-5
UN: 1707
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09392
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge