1,3,5-Trithian, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MQ100
T88404-100G
SIALT88404-100GEA 208 EUR InStock
SIALT88404-100G
1,3,5-Trithian, Sigma-Aldrich®
1,3,5-Trithiane
Formel: C₃H₆S₃
MDL Number: MFCD00006653
CAS-Nummer: 291-21-4
EINECS: 206-029-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge