Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Vinyl-2-pyrrolidon stabilisiert, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


Stabilization: Stabilisiert mit Natriumhydroxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

V3409-18KG V3409-1KG V3409-250G V3409-5G
SIALV3409-18KGEA 1770 EUR InStock
SIALV3409-18KG SIALV3409-1KG SIALV3409-250G SIALV3409-5G
1-Vinyl-2-pyrrolidon stabilisiert, Sigma-Aldrich®
1-Vinyl-2-pyrrolidon


Formel: C₆H₉NO
MDL Number: MFCD00003197
CAS-Nummer: 88-12-0
EINECS: 201-800-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge