2-Methylchinoxalin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W511609-1KG W511609-5KG
SIALW511609-1KGEA 1180 EUR InStock
SIALW511609-1KG SIALW511609-5KG
2-Methylchinoxalin, Sigma-Aldrich®
2-Methylquinoxaline
Formel: C₉H₈N₂
MW: 144.18 g/mol
Siedepunkt: 245
Dichte: 1.11 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006727
CAS-Nummer: 7251-61-8
EINECS: 230-664-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge