Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

TRITON™ X-405 (Polyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]ether, Polyethylenglycol-tert-octylphenylether), Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

X405-100ML X405-1L X405-500ML X405-1GA X405-5GA
SIALX405-100MLEA 83.8 EUR InStock
SIALX405-100ML SIALX405-1L SIALX405-500ML SIALX405-1GA SIALX405-5GA
TRITON™ X-405 (Polyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]ether, Polyethylenglycol-tert-octylphenylether), Sigma-Aldrich®
TRITON™ X-405 (Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether)


Formel: C₂₈H₅₀O₈
Siedepunkt: 120 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –4 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01779734
CAS-Nummer: 9002-93-1
Merck Index: 12,06858
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge