Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dolphin Reaktionsgefäße, Sorenson™

Lieferant: Sigma-Aldrich

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Z717533-1000EA
SIALZ717533-1000EAEA 119 EUR InStock
SIALZ717533-1000EA
Dolphin Reaktionsgefäße, Sorenson™
Röhrchen Reaktionsgefäße
Dolphin Reaktionsgefäße besitzen ein ideales Design für die Pelletierung von Proben. Dank des Schnappverschlusses mit positiver Dichtung können die Deckel wiederholt geöffnet und geschlossen werden und springen durch den Druck beim Sieden nicht auf.

  • Zentrifugierbar bis RZB 15000×g
  • Passend für alle Standardrotoren (für 2,0-ml-Röhrchen)
  • Autoklavierbar
  • Frei von RNase, DNase, PCR-Inhibitoren, humaner DNA und Pyrogenen

Kappenbreite: 12,7 mm
Umgebungstemperaturbereich: –80 bis 121 °C
Lר: 38,7×9,2 mm

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge