(Trimethylstannyl)triphenylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
SILS20420.1 SILS20420.5
SILNSILS20420.1EA 0 EUR InStock
SILNSILS20420.1 SILNSILS20420.5
(Trimethylstannyl)triphenylsilan
(Trimethylstannyl)triphenylsilan
Formel: C₂₁H₂₄SiSn
MDL Number: MFCD03093829
CAS-Nummer: 18748-68-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge