Kalibrierstandards für Schichtdickenmessgeräte
Lieferant: TQC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
LD5418 LD5417 LD5400
SIMELD5418EA 90.9 EUR InStock
SIMELD5418 SIMELD5417 SIMELD5400
Kalibrierstandards für Schichtdickenmessgeräte
Beschichtungsprüfgeräte
Kalibrierstandards werden verwendet, um Schichtdickenmessgeräte zu überprüfen - Diese Kunststoff-Folien dienen als Standards.
  • Etikettierung sowohl mit metrischen als auch imperialen Einheiten
Die Kunststoff-Folien werden für schnelle Messungen auf Metall gelegt, um die Sonde vor rauen oder heißen Oberflächen zu schützen.
Mit dem Schichtdickenmessgerät kann die Dicke der Folie auf einer glatten Metallfläche (Nullplatte) gemessen werden. Zertifizierte Kunststoff-Folien können auch auf ein unbeschichtetes Metallsubstrat gelegt werden - Nicht für die Verwendung mit Messgeräten nach dem magnetischen Haftkraftverfahren geeignet.
Zertifizierungen: NIST
Verpackung: In einer Plastikhülle.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge