Schichtdickenmessgerät, PosiTector 6000®
Lieferant: TQC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
LD6107 LD6099 LD6100 LD6101 LD6102 LD6104 LD6058 LD6106 LD6024 LD6108 LD6109 LD6105 LD6029 LD6023 LD6022 LD6020 LD6018 LD6017 LD6057 LD6027 LD6034 LD6028 LD6019 LD6025 LD6026 LD6014 LD6021 LD6033
SIMELD6107EA 1030 EUR InStock
SIMELD6107 SIMELD6099 SIMELD6100 SIMELD6101 SIMELD6102 SIMELD6104 649-0035 SIMELD6106 SIMELD6024 SIMELD6108 SIMELD6109 SIMELD6105 SIMELD6029 SIMELD6023 SIMELD6022 SIMELD6020 SIMELD6018 SIMELD6017 649-0034 SIMELD6027 SIMELD6034 SIMELD6028 SIMELD6019 SIMELD6025 SIMELD6026 SIMELD6014 SIMELD6021 SIMELD6033
Schichtdickenmessgerät, PosiTector 6000®
Beschichtungsprüfgeräte
Dieses Schichtdicken-Messgerät ist ein vollelektronisches Bestimmungsgerät. Es wendet magnetische und Wirbelstromverfahren zur Messung der Schichtdicke auf Eisenmetallen (Fe) und Nichteisenmetallen (NFe) an.
  • Schnellere Messgeschwindigkeit für eine schnelle Prüfung
  • Flip-Display ermöglicht die aufrechte Ansicht
  • USB-Anschluss für den schnellen, einfachen Anschluss an einen PC sowie zur kontinuierlichen Stromversorgung
Bestellinformation: Die Software Ideal Finish Analysis ist auf Anfrage erhältlich. Mit zwei Benutzerebenen bietet Ideal Finish AnalysisMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..