Coating tester, PosiTector®, Messbereich: 0 - 1500 µm (±1 +1 % (0 - 50) ; ±2 +1 % (over 50)) for non conductive layers of NFe metals
Lieferant: TQC (SIMEX)
Coating tester, PosiTector®, Messbereich: 0 - 1500 µm (±1 +1 % (0 - 50) ; ±2 +1 % (over 50)) for non conductive layers of NFe metals
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
DeFelsko 6000 NS Sensor 0-1500 µm 1 * 1 ST SIMELD6104 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: LD6104
Lokale Artikelnummer:: SIMELD6104
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
WEITERE INFORMATIONEN
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..