Keilschnittgerät, SuperPIG III
Lieferant: TQC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SP1100
SIMESP1100EA 933.12 EUR InStock
SIMESP1100
Keilschnittgerät, SuperPIG III
Beschichtungsprüfgeräte
Dieses Keilschnittgerät ist ein zerstörend arbeitendes Präzisionswerkzeug zur Inspektion und Schichtdickenmessung von ein- oder mehrlagigen Beschichtungen auf praktisch jedem Substrat einschließlich Holz, Kunststoffe, Metallen.
  • Hergestellt aus Titanium-eloxiertem Aluminium
  • Drei Messergrößen und ein Gitterschnittmesser in einem Halter
  • Ergonomisches Design: drehbares System für einfachen Klingenwechsel
  • Weiße helle LEDs gewährleisten eine klare Sicht durch das Mikroskop
  • Kleine Größe erleichtert die Verwendung in Ecken
  • Eingravierte Skala (D-Faktor) für einfache Berechnungen
Es findet und misst auch Defekte im Substrat oder der Lackschicht. Es ist eine sehr robustes Gerät, und das integrierte Mikroskop verfügt über eine hervorragende Schärfe.
Das Mikroskop hat eine doppelte Skala (mm und Zoll) für die Berechnung von µm und mills.
Lieferumfang: Wird mit dem zerstörend arbeitenden SuperPIG III Keilschnittgerät, schwarzem Marker, Messer (1, 2 und 4), Sechskantschlüssel und schwarzem Lederetui mit Gürtelclip geliefert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge