Oszillierendes Scheuerprüfgerät, Modell 6160, Taber®
Lieferant: TQC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
TB0180
SIMETB0180EA 0 EUR InStock
SIMETB0180
Oszillierendes Scheuerprüfgerät, Modell 6160, Taber®
Abriebtester
Das Taber® oszillierende Scheuerprüfgerät wird verwendet, um die Widerstandsfähigkeit eines Materials gegenüber Oberflächenabrieb und Verkratzen zu messen. Sein Hauptanwendungsgebiet sind transparente Materialien und Beschichtungen bei Gläsern und Fenstern. Er kann jedoch auch eingesetzt werden, um Materialien wie organische Beschichtungen, Kunststoffe, Metalle usw. zu beurteilen.
  • Test parameters can be altered and allow the operator to select the operating stroke length (6,5 to 150 mm) and speed (100 to 200 cycles per minute)
  • May be used with abrasive slurry to perform erosion tests
  • Using a custom specimen holder (not supplied), materials of various shapes may also be tested
Rigid specimens that are 100 mm square and less than 12,5 mm in thickness are mounted in a holder located in the bottom of a sand tray so the surface is flush within 1 mm. The tray is filled to a uniform depth (e.g 12,5 mm) with a standardized abrasive media such as quartz silica or alumina. A scotch-yoke drive system reciprocates the tray in a back-and-forth (to-and-fro) motion which causes the entire mass of the abrasive media to shift significantly within the tray. The oscillating movement of the abrasive media results in a random pattern of scratches which simulates normal everyday wear.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge