Temperiermantel für Auslaufbecher
Lieferant: TQC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
VF2067 VF2068
769-1131EA 543.54 EUR InStock
769-1131 SIMEVF2068
Temperiermantel für Auslaufbecher
Regler Temperaturregler
Der Temperiermantel für Auslaufbecher ist ein Doppelmantelgehäuse aus eloxiertem Aluminium mit integrierter Libelle, um den Auslaufbecher mit temperierten Flüssigkeiten auf die erforderliche Temperatur zu bringen.
  • Verstellbare Füße für einfache Nivellierung
  • Integrierte Libelle, um den Temperiermantel genau horizontal auszurichten
  • Glasplatte verhindert Nachtropfen vor Messung
  • Schnellkupplungen im 90°-Winkel
  • Titanium-eloxiertes Aluminium
Lieferumfang: Wird mit Mantel mit integrierter Libelle, Glasplatte und Schlauchverbindung geliefert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge