Permeability cups
Lieferant: TQC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
VF2200 VF2201
SIMEVF2200EA 221.62 EUR InStock
SIMEVF2200 SIMEVF2201
Permeability cups
Probenbehälter Probengefäße für Analyser
Permeability cups are designed to determine the water vapour transmission of paints, varnishes, coatings and related products. Permeability cup is suitable for testing both self-supporting coating and non-self-supporting coatings.
  • Anodised aluminium for corrosion resistance and colouring
  • Seal ring to prevent turning when closing the cover
  • Any deformation to the cup may cause deviation in the result
The wet cup method is the reference for determining water vapour transmission.
Zertifizierungen: ISO 7783 (supersedes NF T30-018), ASTM D1653, ASTM E95.
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..