Magnetic hotplate stirrer, digital
Lieferant: TQC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
VF8800
SIMEVF8800EA 992.61 EUR InStock
SIMEVF8800
Magnetic hotplate stirrer, digital
Rührer Magnetrührer mit Heizplatte
This ceramic coated hotplate stirrer has high chemical and acid resistance.
  • Illuminated digital display shows values
  • Values can be stored in memory
  • Jog-Shuttle switch (turn and push) eases heat setting (up to 380 °C), stirring speed (80 to 1500 min⁻¹) and time
  • Protected against overheating and overload
The end of a run or probe failure is indicated with an acoustic signal.
Lieferumfang: Supplied with external temperature probe, support rod and clamp.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..