Objektträgerbehälter, LockMailer™
Lieferant: Simport Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M950-4MA
SIMPM950-4MAEA 654 EUR InStock
SIMPM950-4MA
Objektträgerbehälter, LockMailer™
Objektträger-Versandbehälter
Transparenter Behälter aus Polyethylen hoher Dichte für den Versand oder die Aufbewahrung von Objektträgern zwischen Arztpraxis und Labor.
  • Nuten auf der Innenseite zur getrennten Aufbewahrung der Objektträger
  • Einzigartiger, manipulations- und auslaufsicherer Schraubverschluss
  • Entwickelt für eine maximale Stabilität auf dem Labortisch mit einem Innenvolumen von nur 12 ml
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge