Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Griffstopfen für Reagenz-, Zentrifugen- und Probenröhrchen aus Plastik

Lieferant: Simport Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

T401-10N T401-3DSPE T401-10W T401-10B T401-10G T401-10R T401-10Y T401-10DSPP T401-3DSPP T401-3N T401-3B T401-3G T401-3R T401-3W T401-3Y
212-9606EA 114 EUR InStock
212-9606 SIMPT401-3DSPE SIMPT401-10W SIMPT401-10B SIMPT401-10G SIMPT401-10R SIMPT401-10Y SIMPT401-10DSPP SIMPT401-3DSPP SIMPT401-3N SIMPT401-3B SIMPT401-3G SIMPT401-3R SIMPT401-3W SIMPT401-3Y
Griffstopfen für Reagenz-, Zentrifugen- und Probenröhrchen aus Plastik
Stopfen PE/LDPE/HDPE-Stopfen
HDPE, naturfarbig passend für Röhrchen mit 15 ml Inhalt und 17 mm Ø.

  • Flüssigkeitsdicht
  • Leicht mit einer Hand in die Röhrchen einzudrücken und wieder zu entfernen
  • Ökonomisch, auch als Einwegstopfen verwendbar

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge