Schraubkappe mit Septum für Probenröhrchen
Lieferant: Simport Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
T504AQX
SIMPT504AQXEA 221 EUR InStock
SIMPT504AQX
Schraubkappe mit Septum für Probenröhrchen
Verschlüsse Verschlüsse für Reagenz- und Probenröhrchen
In diese türkise Schraubkappe ist ein durchstechbares Septum aus chemikalienbeständigem PTFE an der Außenseite und Silikon an der Innenseite integriert. Beide Komponenten sind über einen breiten Temperaturbereich stabil.
  • Dient als Silikon-O-Ring für besseren Probenschutz
  • Passend für und speziell vorgesehen für die Verwendung mit Simport® Probenröhrchen
Die Kappe kann mit einer Pipettenspitze oder Spritzennadel durchstochen werden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge