Caps for sample tubes, tamper evident
Lieferant: Simport Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
T550W T550WOS T552-7WTP T552WTP T552-30WTP T552-30W T552W
720-0574EA 120 EUR InStock
720-0574 216-1007 SIMPT552-7WTP SIMPT552WTP SIMPT552-30WTP SIMPT552-30W SIMPT552W
Caps for sample tubes, tamper evident
Verschlüsse Verschlüsse für Reagenz- und Probenröhrchen
Caps made of PE feature a long skirt and a super fast thread design allowing them to be removed or sealed with a single turn. Caps are designed with flexible sealing lip which provides leakproof seal.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge