Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Sigmacote® siliconizing reagent

Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

SL2-100ML SL2-25ML
SL2-100MLEA 238 EUR InStock
SL2-100ML SL2-25ML
Sigmacote® siliconizing reagent
Sigmacote®
Siliconizing reagent for glass and other surfaces. Sigmacote® is a solution of a chlorinated organopolysiloxane in heptane that readily forms a covalent, microscopically thin film on glass.


Flash-Pt: –4 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
UN: 2924
ADR: 8(3),II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge