Einkanal-Mikropipetten, mechanisch, fixes Volumen, Acura® manual 815
Lieferant: SOCOREX ISBA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
815.0001 815.0005 815.0010 815.0015 815.0020 815.0025 815.0030 815.0040 815.0050 815.0060 815.0070 815.0075 815.0080 815.0090 815.0100 815.0120 815.0150 815.0200 815.0250 815.0300 815.0400 815.0500 815.0600 815.0700 815.0750 815.0800 815.0900 815.1000 815.0010Y
SOCO815.0001EA 184 EUR InStock
SOCO815.0001 SOCO815.0005 613-0559 SOCO815.0015 SOCO815.0020 SOCO815.0025 SOCO815.0030 SOCO815.0040 613-0560 SOCO815.0060 SOCO815.0070 SOCO815.0075 SOCO815.0080 SOCO815.0090 613-0561 SOCO815.0120 SOCO815.0150 613-0562 SOCO815.0250 SOCO815.0300 SOCO815.0400 613-0563 SOCO815.0600 SOCO815.0700 SOCO815.0750 SOCO815.0800 SOCO815.0900 613-0564 SOCO815.0010Y
Einkanal-Mikropipetten, mechanisch, fixes Volumen, Acura® manual 815
Pipetten Mikropipetten
Diese Pipetten bieten eine sehr stabile Leistung und verlässliche Ergebnisse für jeden analytischen oder Routinetest.
  • Ergonomische Form, leichtgewichtig und geschmeidige Kolbenbewegung
  • Volumeneinstellung wird bequem und präzise durch Drehen des Druckknopfes durchgeführt; einrastende und frei rotierende Kappen verhindern jede ungewollte Volumenveränderung
  • Die Anzeige ist auf der Vorderseite und somit immer während des Pipettierens sichtbar
  • Justip™ Spitzenabwurfknopf
  • Autoklavierbar
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge