Zentrifugenflaschen, PPCO/PC, Fiberlite™, Sorvall™
Lieferant: SORVALL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
010-1493 010-1494 010-1492 010-1495 010-1496 010-1491 010-1280
SORV010-1493EA 333 EUR InStock
SORV010-1493 SORV010-1494 521-2669 SORV010-1495 SORV010-1496 521-2668 SORV010-1280
Zentrifugenflaschen, PPCO/PC, Fiberlite™, Sorvall™
Flaschen Zentrifugenflaschen
Diese Fiberlite™ Flaschensysteme kombinieren einen Nalgene-Flaschenkörper mit einem neu entwickelten Fiberlite-Kappenverschluss.
Für Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX Superspeed und Bios A Zentrifugen mit hoher Kapazität.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..