Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Arbeitstische, motorisiert, Concept

Lieferant: TRESTON

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

TT12075-ESD 10349031P 10349032P TT10060-HPL TT10060-ESD 10349015P 10349016P 10349017P TT15060-ESD TT15060-HPL 10349018P 10349019P 10349033P 10349062P 10349063P 10349064P 10349065P 10349066P 10349030P TT10075-ESD TT10075-HPL TT10090-ESD TT10090-HPL TT12060-ESD TT12060-HPL TT12090-ESD TT12090-HPL TT15075-ESD TT15075-HPL TT18060-ESD TT18060-HPL TT18075-ESD TT18075-HPL TT18090-ESD TT18090-HPL TT20060-ESD TT20060-HPL TT20075-ESD TT20090-ESD TT20090-HPL TT20075-LPL
SOVETT12075-ESDEA 251 EUR InStock
SOVETT12075-ESD SOVE10349031P SOVE10349032P SOVETT10060-HPL SOVETT10060-ESD SOVE10349015P SOVE10349016P SOVE10349017P SOVETT15060-ESD SOVETT15060-HPL SOVE10349018P SOVE10349019P SOVE10349033P SOVE10349062P SOVE10349063P SOVE10349064P SOVE10349065P SOVE10349066P SOVE10349030P SOVETT10075-ESD SOVETT10075-HPL SOVETT10090-ESD SOVETT10090-HPL SOVETT12060-ESD SOVETT12060-HPL SOVETT12090-ESD SOVETT12090-HPL SOVETT15075-ESD SOVETT15075-HPL SOVETT18060-ESD SOVETT18060-HPL SOVETT18075-ESD SOVETT18075-HPL SOVETT18090-ESD SOVETT18090-HPL SOVETT20060-ESD SOVETT20060-HPL SOVETT20075-ESD SOVETT20090-ESD SOVETT20090-HPL SOVETT20075-LPL
Arbeitstische, motorisiert, Concept
Möbel Tische und Werkbänke
Der motorbetriebene Sitz-Steh-Arbeitstisch ist für die ergonomischen Anforderungen moderner Labore konzipiert. Er passt sich an die Arbeitsabläufe und die Bedürfnisse des Benutzers an.

  • Die Arbeitsfläche kann zwischen 700 bis 1100 mm eingestellt werden
  • Beladungskapazität ist max. 400 kg
  • Die Bedienoberfläche beinhaltet aufwärts, abwärts
  • 3 Speichertasten zur Speicherung vordefinierter Höhen
  • Rahmen, Tischplatte und Zubehör mit ESD-Schutz erhältlich
  • Farbe - Hellgrau

Der Sitz-Steh-Arbeitstisch kann sowohl als flache Arbeitsfläche als auch zusammen mit schweren Einrichtungen wie Laminar Flow-Werkbänken verwendet werden. Für Reinräume der ISO-Klasse 7 geeignet.

Bestellinformation: Arbeitsplatte muss separat bestellt werden. Es ist eine große Auswahl an ergonomischem Zubehör erhältlich, wie z. B. verstellbare Regale, LCD- und Tastaturhalterungen. Für ausführliche Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr Avantor-Vertriebszentrum.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge