Der motorbetriebene Sitz-Steh-Arbeitstisch ist für die ergonomischen Anforderungen moderner Labore konzipiert. Er passt sich an die Arbeitsabläufe und die Bedürfnisse des Benutzers an.
- Die Arbeitsfläche kann zwischen 700 bis 1100 mm eingestellt werden
- Beladungskapazität ist max. 400 kg
- Die Bedienoberfläche beinhaltet aufwärts, abwärts
- 3 Speichertasten zur Speicherung vordefinierter Höhen
- Rahmen, Tischplatte und Zubehör mit ESD-Schutz erhältlich
- Farbe - Hellgrau
Der Sitz-Steh-Arbeitstisch kann sowohl als flache Arbeitsfläche als auch zusammen mit schweren Einrichtungen wie Laminar Flow-Werkbänken verwendet werden. Für Reinräume der ISO-Klasse 7 geeignet.
Bestellinformation: Arbeitsplatte muss separat bestellt werden. Es ist eine große Auswahl an ergonomischem Zubehör erhältlich, wie z. B. verstellbare Regale, LCD- und Tastaturhalterungen. Für ausführliche Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr Avantor-Vertriebszentrum.