Pectin apple, powder
Lieferant: SPECTRUM CHEMICAL MFG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
A1201-2.5KG
SPCMA1201-2.5KGEA 415 EUR InStock
SPCMA1201-2.5KG
Pectin apple, powder
Pectin
MDL Number: MFCD00081838
CAS-Nummer: 9000-69-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge