N-Acetyl-L-tyrosine
Lieferant: SPECTRUM CHEMICAL MFG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
A2017-1KG A2017-25KGBL A2017-5KGBL
SPCMA2017-1KGEA 4250 EUR InStock
SPCMA2017-1KG SPCMA2017-25KGBL SPCMA2017-5KGBL
N-Acetyl-L-tyrosine
N-Acetyl-L-tyrosin
N-Acetyl-L-tyrosine, also known as 4-hydroxyphenylalanine, is used by cells to synthesise proteins.
Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Formel: C₁₁H₁₃NO₄
MW: 223.23 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00037190
CAS-Nummer: 537-55-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..