Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Allantoin ≥98,5% USP

Lieferant: SPECTRUM CHEMICAL MFG

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


A2721-25KGBL A2721-50KGBL A2721-500GM A2721-2.5KG
SPCMA2721-25KGBLEA 8090 EUR InStock
SPCMA2721-25KGBL SPCMA2721-50KGBL SPCMA2721-500GM SPCMA2721-2.5KG
Allantoin ≥98,5% USP
Allantoin
Allantoin, USP is a moisturising ingredient.

All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.


Formel: C₄H₆N₄O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005260
CAS-Nummer: 97-59-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98.5 - 101.0%
Acidity or Alkalinity To Pass Test
Loss On Drying max. 0.1 %
Organic Impurities max. 0.5 %
Residue On Ignition (Sulphated Ash) max. 0.1 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge