Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Aluminiumsulfat Hydrat USP

Lieferant: SPECTRUM CHEMICAL MFG

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

AL300-12KG AL300-2.5KG
SPCMAL300-12KGEA 1010 EUR InStock
SPCMAL300-12KG SPCMAL300-2.5KG
Aluminiumsulfat Hydrat USP
Aluminiumsulfat Hydrat
Aluminum Sulfate, USP is a water soluble inorganic chemical compound. Uses in the pharmaceutical area are generally because of its astringent and hemostatic properties. All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.


Formel: Al₂(SO₄)₃·xH₂O
MW: 366.21 g/mol
MDL Number: MFCD00149136
CAS-Nummer: 17927-65-0
EINECS: 233-135-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay [Al2(SO4)3] 54-59.0 %

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge