Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Betain Hydrochlorid USP

Lieferant: SPECTRUM CHEMICAL MFG

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


B1104-12KGBL B1104-50KGBL B1104-100GM
SPCMB1104-12KGBLEA 2770 EUR InStock
SPCMB1104-12KGBL SPCMB1104-50KGBL SPCMB1104-100GM
Betain Hydrochlorid USP
Betain Hydrochlorid


Formel: C₅H₁₂ClNO₂
MW: 153.61 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011903
CAS-Nummer: 590-46-5
EINECS: 209-683-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98% Min.

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge