Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Benzyl salicylate ≥98%

Lieferant: SPECTRUM CHEMICAL MFG

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


B2414-5KGBL
SPCMB2414-5KGBLEA 3230 EUR InStock
SPCMB2414-5KGBL
Benzyl salicylate ≥98%
Benzylsalicylat
Benzyl Salicylate, a salicylic acid benzyl ester, can be used as a component in perfumes and as a solvent for crystalline synthetic musks.

Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.


Formel: C₁₄H₁₂O₃
MW: 228.25 g/mol
Siedepunkt: 208 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 23.9 °C
Dichte: 1,176
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00020034
CAS-Nummer: 118-58-1
EINECS: 204-262-9
Merck Index: 13,01146
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98% Min.

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..