tri-Calciumdicitrat Tetrahydrat, Pulver USP
Lieferant: SPECTRUM CHEMICAL MFG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C1102-125LBBL C1102-12KG C1102-2.5KG
SPCMC1102-125LBBLEA 3300 EUR InStock
SPCMC1102-125LBBL SPCMC1102-12KG SPCMC1102-2.5KG
tri-Calciumdicitrat Tetrahydrat, Pulver USP
tri-Calciumdicitrat Tetrahydrat
Form: Powder
Formel: C₁₂H₁₀Ca₃O₁₄·4H₂O
MDL Number: MFCD00150786
CAS-Nummer: 5785-44-4
EINECS: 212-391-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 97.5% Min.
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge