Carboxymethylcellulose Natriumsalz FCC, niedrige Viskosität
Lieferant: SPECTRUM CHEMICAL MFG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C1103-2.5KG
SPCMC1103-2.5KGEA 837 EUR InStock
SPCMC1103-2.5KG
Carboxymethylcellulose Natriumsalz FCC, niedrige Viskosität
Carboxymethyl cellulose sodium salt
Formel: [C₆H₇O₂(OH)x(OCH₂COONa)y]n
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081472
CAS-Nummer: 9004-32-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99.5% Min.
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge