Calcium chloride dihydrate ≥99% BP, Ph. Eur., JP, USP
Lieferant: SPECTRUM CHEMICAL MFG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
CA140-500GM
SPCMCA140-500GMEA 187 EUR InStock
SPCMCA140-500GM
Calcium chloride dihydrate ≥99% BP, Ph. Eur., JP, USP
Calciumchlorid Dihydrat
Calcium Chloride, Dihydrate, USP, EP, BP, JP is used in treatment of hypocalcemia, electrolyte depletion, and hyperkalemia. All Spectrum Chemical USP, EP, BP, JP grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formel: CaCl₂·2H₂O
MW: 147.01 g/mol
Siedepunkt: 1600 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 176 °C
Dichte: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149613
CAS-Nummer: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99% Min.
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..