Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

DL-Kampfer (synthetisch) USP

Lieferant: SPECTRUM CHEMICAL MFG

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

CA185-110LBBL CA185-2.5KG CA185-25KGBL
SPCMCA185-110LBBLEA 6830 EUR InStock
SPCMCA185-110LBBL SPCMCA185-2.5KG SPCMCA185-25KGBL
DL-Kampfer (synthetisch) USP
DL-Kampfer
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)


Formel: C₁₀H₁₆O
MW: 152.24 g/mol
Siedepunkt: 204
Melting Pt: ∼180 °C
Dichte: 0.992 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 66
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00074738
CAS-Nummer: 76-22-2
EINECS: 200-945-0
UN: 2717
ADR: 4.1 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge