Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Carboxymethyl cellulose sodium salt, 1500-3000 cP (1% H₂O - 25°C) USP, hohe Viskosität

Lieferant: SPECTRUM CHEMICAL MFG

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


CA194-2.5KGPL CA194-500GMPL
SPCMCA194-2.5KGPLEA 1040 EUR InStock
SPCMCA194-2.5KGPL SPCMCA194-500GMPL
Carboxymethyl cellulose sodium salt, 1500-3000 cP (1% H₂O - 25°C) USP, hohe Viskosität
Carboxymethyl cellulose sodium salt
Carboxymethylcellulose Sodium, High Viscosity, Viscosity of 1 Percent Aqueous Solution @ 25 DEG C: 1500-3000 cP, USP is often used as a thickener and stabiliser.

All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.


Formel: [C₆H₇O₂(OH)x(OCH₂COONa)y]n
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081472
CAS-Nummer: 9004-32-4
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge