Baumwollsamenöl NF
Lieferant: SPECTRUM CHEMICAL MFG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
CO145-200LTBL CO145-20LT CO145-4LTGL CO145-500MLGL
SPCMCO145-200LTBLEA 3600 EUR InStock
SPCMCO145-200LTBL SPCMCO145-20LT SPCMCO145-4LTGL SPCMCO145-500MLGL
Baumwollsamenöl NF
Cottonseed oil
Dichte: 0.91 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00130872
CAS-Nummer: 8001-29-4
EINECS: 232-280-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge