Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dimethyl phthalate ≥99%

Lieferant: SPECTRUM CHEMICAL MFG

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


D1044-200LTBL D1044-20LT
SPCMD1044-200LTBLEA 3840 EUR InStock
SPCMD1044-200LTBL SPCMD1044-20LT
Dimethyl phthalate ≥99%
Dimethylphthalat
Dimethyl Phthalate, an ectoparasiticide, is the methyl ester of phthalic acid and used in plastics, insect repellents, among other things.

Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.


Formel: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194.19 g/mol
Siedepunkt: 283.7 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 6 °C
Dichte: 1,192 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 146 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008425
CAS-Nummer: 131-11-3
EINECS: 205-011-6
Merck Index: 13,03281
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99% Min.

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge