Bis(2-ethylhexyl)adipate
Lieferant: SPECTRUM CHEMICAL MFG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
D1246-200LTBL
SPCMD1246-200LTBLEA 4000 EUR InStock
SPCMD1246-200LTBL
Bis(2-ethylhexyl)adipate
Bis(2-ethylhexyl)adipat
Dioctyl Adipate is a diester which is used as a plasticizer.
Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Formel: C₂₂H₄₂O₄
MW: 370.57 g/mol
Dichte: 0,927
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009496
CAS-Nummer: 103-23-1
EINECS: 203-090-1
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..